Learn More
Fisherbrand™ Sistema Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE
Código de producto. 15146624 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Separador del grosor (métrico):
Separador de 1 mm
Separador unido de 1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Separador del grosor (métrico) Tamaño de la unidad
15146624 Separador unido de 1,5 mm cada uno
15126624 Separador de 1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15146624
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema duradero y a prueba de fugas con capacidad para correr hasta cuatro geles.
  • Diseño moldeado por inyección
  • Compatible con geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm
  • Volúmenes de tampón reducidos
  • Módulos intercambiables para la electroforesis IEF/2D y el electroblotting en el tanque universal<
Especificaciones
Descripción Con abrazaderas deslizantes de 100 x 100mm, espaciador de 1,5 mm, cuatro peines de 1,5 mm con 12 pocillos
El dispositivo tiene 80 muestras, 20 muestras por gel
Tipo Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Incluye Abrazaderas deslizantes de 100 x 100mm, colador y soporte externo, 4x placas planas/con muescas con separadores de 1,5mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 1,5mm de 12 pocillos
Material Moldeado por inyección
N.º de geles 4
Separador del grosor (métrico) Separador unido de 1,5 mm
Volumen del tampón (métrico) De 250 a 1200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 130 x 150 mm