Learn More
Fisherbrand™ Sistema Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE
Código de producto. 15126624 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Separador del grosor (métrico):
Separador de 1 mm
Separador unido de 1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Separador del grosor (métrico) unitSize
15126624 Separador de 1 mm cada uno
15146624 Separador unido de 1,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15126624
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema duradero y a prueba de fugas con capacidad para correr hasta cuatro geles.
  • Diseño moldeado por inyección
  • Compatible con geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm
  • Volúmenes de tampón reducidos
  • Módulos intercambiables para la electroforesis IEF/2D y el electroblotting en el tanque universal<
Especificaciones
Descripción Con módulo de blot de 100 x 100mm, separador de 1 mm, peine de 1 mm
El dispositivo tiene 80 muestras, 20 muestras por gel
Tipo Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Incluye Módulo de blotting de 100 x 100mm, rodillo y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas
Material Moldeado por inyección
N.º de geles 4
Separador del grosor (métrico) Separador de 1 mm
Volumen del tampón (métrico) De 250 a 1200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 130 x 150 mm