Learn More
Fisherbrand™ Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Código de producto. 15176624 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Abrazaderas deslizantes de 100 x 100 mm, ruedas y soporte externo, cuatro placas con muescas/lisas con espaciadores unidos de 1 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 1 mm con 12 pocillos
Módulo de blotting de 100 x 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1,5 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1,5 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas
abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 0,75 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 0,75 mm de 12 pocillos
módulo de transferencia de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separador de 0,75 mm, cuatro placas, cuantre peines de 0,75 mm de 12 pocillos, cuatro casetes y ocho almohadillas
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15176624 Módulo de blotting de 100 x 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1,5 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1,5 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas cada uno
15136624 abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 0,75 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 0,75 mm de 12 pocillos cada uno
15156624 módulo de transferencia de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separador de 0,75 mm, cuatro placas, cuantre peines de 0,75 mm de 12 pocillos, cuatro casetes y ocho almohadillas cada uno
15116624 Abrazaderas deslizantes de 100 x 100 mm, ruedas y soporte externo, cuatro placas con muescas/lisas con espaciadores unidos de 1 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 1 mm con 12 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15176624
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema duradero y a prueba de fugas para correr hasta cuatro geles.
  • Diseño moldeado por inyección
  • Compatible con todos los geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm
  • Volúmenes de tampón reducidos
Especificaciones
Tipo Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Dimensiones del gel 75 x 80 mm
Incluye Módulo de blotting de 100 x 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1,5 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1,5 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas
Material Moldeado por inyección
N.º de geles 4
Grosor (métrico) Peines de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Volumen del tampón (métrico) De 250 a 1200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 130 x 150 mm