Learn More
Fisherbrand™ Termorregulador digital VTF
Código de producto. 11786394 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
120 mm x 145 mm
Tensión:
12 V DC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tensión Tamaño de la unidad
11786394 120 mm x 145 mm 12 V DC 1 PCS
1 options
Código de producto. 11786394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    246.41€ / paquete de 1
    Ahorro 80.59€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Agitadores de placa calefactora Arex, Arec.X y AREX Digital
Para su uso con: Agitadores de placa calefactora Arex, Arec.X y AREX Digital
Control preciso.
  • Tecnología de lógica difusa, ideal para la termorregulación precisa.
  • Proporciona un control de temperatura directo de mayor precisión.
  • Incorpora un temporizador para ofrecer un funcionamiento sin supervisión y una mayor productividad.
  • Ajusta automáticamente la termorregulación de alimentación, carga y dispersión térmica.
  • Garantiza una precisión de control de ± 0,5 °C
Práctico & versátil.
  • Listo para su uso.
  • Abrazaderas dobles para ajuste vertical y horizontal de la posición.
  • Conexión directa con los agitadores de placa calefactora AREX, AREC.X y AREX Digital (versión PRO).
  • Se puede combinar con la mayoría de agitadores de placa calefactora comunes.
  • También se puede utilizar con dispositivos de calefacción, como baños de agua y de aceite, placas de calentamiento, etc.
Sistema eficiente.
  • Panel de control inclinado para facilitar el acceso y la visibilidad.
  • Puede utilizarse con AluBlocks ™.
Especificaciones
Fondo (métrico) 120 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de placa calefactora Arex, Arec.X y AREX Digital
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Sonda de acero inoxidable tipo PT 100
Longitud (métrico) 145 mm
Tipo Accesorio, termorregulador
Anchura (métrico) 120 mm
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 mm x 145 mm
Exactitud 0,5 °C
Tensión 12 V DC
Material Acero inoxidable (sonda)