Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Código de producto. 11771706
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
3mm
3 mm
4 mm
4 mm
5mm
6mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,24 in, 6 mm
0,31 in, 8mm
0,31 in, 8 mm
0,35 in, 9 mm
0,35 in, 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12mm
0,47 in, 12 mm
0,51 in, 13 mm
0,55 in, 14mm
0,55 in, 14 mm
0,63 in, 16mm
0,63 in, 16 mm
0,67 in, 17 mm
0,71 in, 18mm
0,83 in, 21 mm
0,94 in, 24 mm
1,06 in, 27 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
1.5mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Longitud global (métrico):
10 m
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 M
10 metros
25 M
25 metros
50 M
50 metros
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11771706 4 mm 0,24 in, 6 mm 6 mm 10 m 50 M
10213061 10 mm 0,55 in, 14 mm 14 mm 25 m 25 metros
10498322 10 mm 0,63 in, 16mm 3 mm 10 m 10 metros
11739138 10 mm 0,55 in, 14mm 2 mm 10 m 10 metros
11751726 10 mm 0,63 in, 16 mm 3 mm 25 m 25 metros
10799151 10 mm 0,71 in, 18mm 4 mm 10 m 10 metros
10083004 12 mm 0,67 in, 17 mm 2,5 mm 25 m 25 M
11761726 15 mm 0,83 in, 21 mm 3 mm 25 m 25 metros
13253539 18 mm 0,94 in, 24 mm 24 mm 10 m 10 metros
11781706 4 mm 0,39 in, 10 mm 3 mm 25 m 25 metros
11751706 3 mm 0,2 in, 5 mm 5 mm 50 m 50 metros
10627555 1 mm 0,12 in, 3 mm 3 mm 50 m 50 metros
10491325 20 mm 1,06 in, 27 mm 27 mm 10 m 10 metros
11711696 3mm 0,24 in, 6 mm 1.5mm 10 m 10 metros
11721696 4 mm 0,24 in, 6 mm 1 mm 10 m 10 metros
11701706 5mm 0,31 in, 8mm 1.5mm 10 m 10 M
11737283 6mm 0,39 in, 10 mm 2 mm 10 m 10 M
11727283 5mm 0,39 in, 10 mm 2.5 mm 10 m 10 metros
11711716 6 mm 0,47 in, 12 mm 12 mm 25 m 25 M
11711706 6mm 0,47 in, 12mm 3 mm 10 m 10 metros
10101111 6mm 0,35 in, 9 mm 1.5mm 10 m 10 metros
11781786 6 mm 0,35 in, 9 mm 9 mm 25 m 25 M
11770105 7 mm 0,47 in, 12 mm 2,5 mm 25 m 25 metros
10509511 7 mm 0,39 in, 10 mm 1.5mm 10 m 10 metros
11747283 7 mm 0,47 in, 12mm 2,5 mm 10 m 10 metros
11731716 8 mm 0,43 in, 11 mm 1,5 mm 25 m 25 metros
11721716 7 mm 0,51 in, 13 mm 13 mm 10 m 25 metros
10397854 8 mm 0,55 in, 14 mm 14 mm 10 m 25 M
11731706 8 mm 0,55 in, 14mm 3 mm 10 m 10 metros
11760105 4 mm 0,31 in, 8 mm 2 mm 25 m 10 M
11717283 4 mm 0,31 in, 8 mm 2 mm 25 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Product Code. 11771706 missing translation for 'mfr' Saint Gobain Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 760320
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Versilic™ Los tubos de silicona son biológicamente inertes y no inhiben el cultivo celular. Se mantiene flexible hasta -50 °C y mantiene su rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta +200 °C.
  • Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
  • Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
  • Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
  • Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • FDA/BfR
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA (21CFR parte 177-2600), CEE/EEG/CEE (Directivas 85/572, 97/48, 2002/72)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,16 in
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,24 in, 6 mm
Longitud global (imperial) 32.8 ft.
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (imperial) 0,24 in
Grosor (métrico) 6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Translúcido/transparente
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Tubos de silicona curada con peróxido