Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Topes de falda plegables
Código de producto. 11724608
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
12,1 a 15,6 mm
17,7 a 22,1 mm
27,6 a 36,3 mm
Entre 20,9 y 26,4mm
Entre 9,8 y 13,2 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 20
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11724608 17,7 a 22,1 mm paquete de 20
11754598 Entre 9,8 y 13,2 mm paquete de 50
11764598 12,1 a 15,6 mm paquete de 50
11734608 Entre 20,9 y 26,4mm 10 PCS
11744608 27,6 a 36,3 mm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11724608 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 46702020
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Silicona biológicamente neutra Versilic™ Topes de falda plegables.
  • Proporciona total estanqueidad en envases de vidrio, metal o plástico independientemente de sus bordes.
  • El receptáculo está moldeado para sujetar el exterior del cuello del recipiente, proporcionando un sello doble junto con las estrías anulares en el tapón hueco.
  • Puede perforarse.
  • Permanece estanco después de varias perforaciones.
  • Recomendado para aplicaciones biológicas.
  • Temperaturas entre -60 °C y +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 17,7 a 22,1 mm
Cantidad 20/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +200 °C
Material Silicona
Tipo de producto Tapón de silicona