Learn More
Ansell™ Guantes de protección media VersaTouch™ serie 72-285
Código de producto. 11716394 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11716394 7 paquete de 6
11736434 6 paquete de 6
11716444 8 paquete de 6
11726444 9 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11716394 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 72285070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.90€
    105.80€ / paquete de 6
    Ahorro 54.10€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente resistencia a los cortes, comodidad y durabilidad. Los guantes de protección media Ansell VersaTouch™ serie 72-285 incorporan tecnología Dyneema™ para proteger contra los cortes.
  • De color azul claro
  • Lavables hasta 90 °C
  • Aptos para el contacto con todos los productos alimenticios
  • Ideales para deshuesado, talla, procesamiento de pescado y cocina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN388:2003
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel 5
Hand Específico
Latex Free No
Material Dyneema
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 7
Temperature (Metric) Max 95 °C
Para utilizar con (aplicación) Para deshuesado, trinchado, procesamiento de pescado, fileteado de pescado, preparación de comidas y aplicaciones de procesamiento de frutas y hortalizas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Revestimiento de fibra de vidrio de polipropileno Dyneema™
Cantidad Paquete de 6
Resistente a Corte
Longitud (métrico) 250 a 330 mm