Learn More
Ansell™ Guantes de PVC azul VersaTouch™ serie 23-201
Código de producto. 15351005 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
6 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15351005 9 6 pares
15361005 10 6 pares
15341005 8 6 pares
15331005 7 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15351005 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 23201090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.60€
    126.41€ / 6 pares
    Ahorro 63.19€
    33% Descuento
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Guantes de PVC de manga larga de gran comodidad con una buena destreza y maleabilidad incluso a bajas temperaturas.
  • Acabado rugoso con chorro de arena que proporciona un buen agarre en húmedo
  • El revestimiento de PVC suave en los guantes mantiene la destreza y la flexibilidad a bajas temperaturas
  • El acabado rugoso de inmersión permite que la manipulación de materiales húmedos y resbaladizos resulte fácil y segura
  • La manga termosellada solo ofrece resistencia a líquidos y protección contra el polvo
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Refinado de productos químicos
  • Limpieza
  • Trabajo de construcción
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Procesamiento de pescado
  • Procesamiento de frutas y verduras
  • Uso general
  • Limpieza de edificios
  • Tareas ligeras de montaje
  • Mantenimiento
  • Refinado de aceite y gasolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III, con marcado CE, EN 374, EN 388: 4121
Material del manguito PVC
Aplicaciones Industrial
Coating Material PVC
Color Azul
Latex Free Sí
Material PVC
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 9
Grosor (métrico) 4 mm
Estilo de puño de los guantes Manga termosellada
Revestimiento Algodón
Cantidad 72 par
Resistente a Líquidos y químicos
Serie 23-201
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.