Learn More
Ansell™ Guantes de PVC azul VersaTouch™ serie 23-201
Código de producto. 15331005 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
6 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15331005 7 6 pares
15361005 10 6 pares
15341005 8 6 pares
15351005 9 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15331005 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 23201070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de PVC de manga larga de gran comodidad con una buena destreza y maleabilidad incluso a bajas temperaturas.
  • Acabado rugoso con chorro de arena que proporciona un buen agarre en húmedo
  • El revestimiento de PVC suave en los guantes mantiene la destreza y la flexibilidad a bajas temperaturas
  • El acabado rugoso de inmersión permite que la manipulación de materiales húmedos y resbaladizos resulte fácil y segura
  • La manga termosellada solo ofrece resistencia a líquidos y protección contra el polvo
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Refinado de productos químicos
  • Limpieza
  • Trabajo de construcción
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Procesamiento de pescado
  • Procesamiento de frutas y verduras
  • Uso general
  • Limpieza de edificios
  • Tareas ligeras de montaje
  • Mantenimiento
  • Refinado de aceite y gasolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior PVC
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III, con marcado CE, EN 374, EN 388: 4121
Material del manguito PVC
Aplicaciones Industrial
Coating Material PVC
Color Azul
Latex Free Sí
Material PVC
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 7
Grosor (métrico) 4 mm
Estilo de puño de los guantes Manga termosellada
Revestimiento Algodón
Cantidad 72 par
Resistente a Líquidos y químicos
Serie 23-201