Learn More
Beskrivning
- La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y el hombro
- Protege la cara y los ojos de salpicaduras de líquidos y partículas y polvo en suspensión de baja energía (grado F)
- Fabricado con tela duradera, suave y que no suelta pelusa para mayor comodidad del usuario.
- Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior.
- No requiere ensamblaje; listo para usar nada más sacarlo de la caja
- Pesa 170 g
- Aprobado por la CE y clasificado según EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 y EN14594 3A
- Cobertura de cabeza, cara, cuello y hombros
- Blanco
Specifikationer
Specifikationer
| Factor de protección asignado (APF) | 1000 |
| Certificaciones/conformidad | NIOSH |
| Color | Blanco |
| Material | Poliamida de punto recubierta de poliuretano |
| Tipo de producto | Capucha con sello facial |
| Tamaño | S/M |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado |
| Para utilizar con (equipo) | GVP, Breathe-Easy™ Serie V, T-300, T-600, T-800 |
| Material (lente) | Policarbonato recubierto |
| Modelo | S-533 S |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?