Learn More
3M™ Versaflo™ Fundas y capuchas de la serie S
Código de producto. 11711143 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Campana
Capucha con cubierta interior
Capucha con cuello
Capucha con sello facial
Capucha de pintor con conjunto de cubierta interior
Capucha de repuesto con cubierta interior
Capucha de repuesto con cuello interior
Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior
Capucha respiradora
Color:
Blanco
Gris
Modelo:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10.
S-757
S-805-5
S-855E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Color Modelo Tamaño de la unidad
11711143 Capucha con cuello Blanco S-655 1 PCS
10450180 Capucha con sello facial Blanco S-433 L cada uno
11810114 Campana Blanco S-433 L-5 cada uno
10357839 Capucha respiradora Blanco S-433 S cada uno
11751383 Capucha de repuesto con cuello interior Blanco S-605-10 paquete de 10
11761383 Capucha de repuesto con cubierta interior Blanco S-607-10 10 PCS
11721143 Capucha con cubierta interior Blanco S-657 cada uno
11791383 Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior Blanco S-707-10. 10 PCS
11781143 Capucha de pintor con conjunto de cubierta interior Blanco S-757 cada uno
13481177 Capucha con cuello Gris S-805-5 paquete de 5
10135924 Capucha respiradora Gris S-855E cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11711143 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100079870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    106.43€ / paquete de 1
    Ahorro 71.57€
    40% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
3M™ Versaflo™ Las capuchas y cubrecabezas de la serie S ofrecen una variedad de opciones para sellos faciales, collares, cubiertas y suspensiones, lo que le permite elegir la protección respiratoria que brinde el mayor valor y comodidad para su equipo.
  • Los cascos y capuchas respiratorias de la serie S están diseñados específicamente para funcionar junto con su Versaflo™ Respirador de aire motorizado y 3M™ Sistemas de respiración con suministro de aire.
  • Proporciona cobertura para cabeza, cara, cuello y hombros contra el polvo y las salpicaduras de pintura.
  • Proporciona un buen campo de visión.
  • Ayuda a proteger los ojos y la cara de salpicaduras de líquidos y partículas voladoras de baja energía y polvo.
  • Disponemos de accesorios versátiles que pueden ayudarle a adaptar la campana a su entorno particular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1000
Certificaciones/conformidad NIOSH
Descripción Capucha de repuesto premium con cuello interior, S-655
Color Blanco
Material Polipropileno
Tipo de producto Capucha con cuello
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, fabricación de productos farmacéuticos, manipulación de líquidos, fabricación y reciclaje, refinado y extracción petroquímicas
Para utilizar con (equipo) Respirador eléctrico de purificación de aire y válvulas de respirador con suministro de aire 3M™
Incluye Capucha con cuello interior S-605, Suspensión de cabeza premium S-950, Cubierta de ajuste del flujo de aire S-955, Almohadilla reductora de tamaño S-954, S-922 Peel-Off
Material (lente) PETG
Modelo S-655
Cantidad 1 unidad
Tipo de suspensión Suspensión reutilizable premium
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 10,19 x 8,88 pulg (39,37 x 25,88 x 22,55 cm)
Longitud (imperial) 15,5 in
Longitud (métrico) 39,37 cm
Anchura (imperial) 10,19 in
Anchura (métrico) 25,88 cm
Altura (imperial) 8,88 in
Altura (métrico) 22,55 cm