Learn More
Velp Scientifica™ Floculador portátil FP4
Código de producto. 11751873 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
20, 40, 50, 100, 200 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
11751873 20, 40, 50, 100, 200 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 11751873 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F105A0117
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite adoptar condiciones estándar para Jar Test, que es el requisito básico para obtener resultados reproducibles. Los floculadores portátiles Velp Scientifica ™ FP4 ofrecen una selección de velocidades de agitación de 20, 40, 50, 100 o 200
  • Tiempo de funcionamiento seleccionable para funcionamiento sin supervisión
  • Resultados fiables y repetibles gracias a la calidad de agitación Velp
  • Velocidad precisa gracias a un motor reductor de CC controlado electrónicamente
  • Diseñado para su uso en las instalaciones para obtener resultados inmediatos
  • Se alimenta con una batería dedicada o con el encendedor del coche
  • Se pueden procesar 4 muestras en paralelo
  • Luz central para facilitar la lectura
  • Varillas agitadoras de altura regulable sin necesidad de herramientas
  • Gran resistencia a la corrosión química y mecánica
  • Base antideslizante para mayor estabilidad
Especificaciones
Velocidad 20, 40, 50, 100, 200 rpm
Tensión 100/240 V
Vataje 6 W
Altura (métrico) 320 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Material metálica
Peso (métrico) 4,8 kg