Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 3001 VARIO select
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7203519
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
IEC
Modelo:
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
PC 3001 VARIO Select IK
PC 3001 VARIO Select TE
PC 3001 Vario Select
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Modelo unitSize
15906005 CEE PC 3001 Vario Select cada uno
16251812 IEC PC 3001 VARIO Select EK Peltronic cada uno
16271762 IEC PC 3001 VARIO Select IK cada uno
16251762 CEE PC 3001 VARIO Select TE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15906005 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20700200
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un control de vacío preciso mediante el ajuste de la velocidad del motor. El modo de evaporación automática es perfecto para controlar aplicaciones como la evaporación rotativa. Hay varios tipos de condensadores disponibles para satisfacer una
  • El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de disolventes.
  • Simplifique el trabajo de laboratorio con una interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinida.
  • Detección automática del punto de ebullición y optimización continua de los niveles de vacío para tiempos de proceso rápidos.
  • Compacto y potente; rendimiento superior incluso con purga continua de condensado.
  • Consumo de energía extremadamente bajo, recuperación eficiente de disolventes y exento de aceite para un funcionamiento ecológico.
  • Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
  • Control de la velocidad del motor VARIO para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
  • El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
  • Adecuado para su uso con disolventes de alto punto de ebullición.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
  • Funcionamiento silencioso y vibración ultra baja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 2 Mbar (sin lastre de gas), 4 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 12,2 kg
Incluye Bomba lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 200 a 3000 min -1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Requisitos eléctricos 200/230 V, 50-60 Hz y 100/120 V, 50-60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 303 x 306 x 400 mm
Descripción El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes.
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo PC 3001 Vario Select
Nivel de ruido 42 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,16 kW
Peso (métrico) 9,4 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2 m³/h
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
N.º de etapas 3
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 200/230 V