Learn More
Fisherbrand™ Regulador de vacío con indicador con selector
Código de producto. 15549632 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con boquilla de manguera DN8 para manguera de vacío de 8 mm de diámetro interno.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15549632 Con boquilla de manguera DN8 para manguera de vacío de 8 mm de diámetro interno. cada uno
1 options
Código de producto. 15549632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    234.60€ / paquete de 1
    Ahorro 6.40€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con bombas de vacío de diafragma de uso químico Fisherbrand. Los reguladores de vacío Fisherbrand™ disponen de una válvula reguladora para la admisión que permite ajustar la presión final.
  • Con boquilla de manguera DN8 para manguera de vacío de 8 mm de diámetro interno.
  • La válvula reguladora para la admisión permite el ajuste de la presión final.
  • El indicador con selector indica el nivel de vacío.
  • Válvula reguladora de aire montada directamente en la bomba.
  • Para bomba de vacío de diafragma de uso químico cat. de cat. 10287097.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para bomba de vacío de diafragma de uso químico Fisherbrand cat. de cat. 10287097.
Incluye Con boquilla de manguera DN8 para manguera de vacío de 8 mm de diámetro interno.
Tipo de producto Regulador de vacío modelo DBR-B con indicador con selector