Learn More
Fisherbrand™ Bomba de vacío con cables Schuko de Reino Unido y Estados Unidos
Código de producto. 12911151 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba de vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba Tamaño de la unidad
12911151 Bomba de vacío cada uno
1 options
Código de producto. 12911151
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Funcionamiento silencioso con niveles muy bajos de vibración. La bomba de vacío Fisherbrand™ está diseñada para aplicaciones de laboratorio de uso general que requieren solo un vacío preliminar y una presión moderada.
  • Bomba de filtración compacta con unas dimensiones reducidas
  • Económicas de adquirir y usar
  • Bomba de funcionamiento silencioso sin aceite
  • Ligeras y portátiles
  • Boquilla para manguera DN 6/8 para filtración en vacío.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 100 mbar
Requisitos eléctricos 90/260 V 50/60 Hz con cables de alimentación Schuko UK y US
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,4 x 12,7 x 19,6 cm
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 2,3 kg
Tipo de bomba Bomba de vacío
Desplazamiento de aire 15 l/min
Aplicaciones Aspiración
Presión máxima 2,5 bar
Para utilizar con (equipo) Schuko, cables de vacío para R. U. y EE. UU.