Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de conexión de filtración en vacío y desecación
Código de producto. 13504920 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
6 mm de DI, 8 mm de DI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
13504920 6 mm de DI, 8 mm de DI cada uno
1 options
Código de producto. 13504920 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 404008
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Facilita la conexión adecuada a la filtración en vacío o al desecador . El kit de conexión de filtración en vacío y desecación Welch-Ilmvac™ incluye un filtro y un tubo adecuado.
  • Conexión rápida a embudo de filtración en vacío / colector o desecador
  • El kit incluye filtro hidrófobo en línea, manguera de vacío de silicona de 1,5 m (6 mm de diámetro interior) y manguera de vacío de silicona de 1,5 m (8 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Filtro hidrófobo en línea, manguera de vacío de silicona de 1,5 m (6 mm de diámetro interior) y manguera de vacío de silicona de 1,5 m (8 mm de diámetro interior)
Cantidad 1 Kit
Tamaño de los tubos 6 mm de DI, 8 mm de DI
Tipo Kit de conexión de filtración en vacío y desecación