Learn More
BD Tubos de análisis de orina de plástico Vacutainer™
Código de producto. 15310614
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 mL
6 mL
8 mL
9,5 mL
11 mL
Forma del fondo:
Cónicos
Redondo
Tipo de tapón:
Hemogard™
Tapón de goma convencional
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Forma del fondo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15310614 6 mL Redondo Hemogard™ paquete de 100
12987766 11 mL Redondo Hemogard™ paquete de 1000
12937766 4 mL Redondo Hemogard™ paquete de 1000
12967766 9,5 mL Cónicos Hemogard™ paquete de 1000
12957766 8 mL Cónicos Tapón de goma convencional paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15310614 Proveedor BD N.º de proveedor 368501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.45€
    24.03€ / paquete de 100
    Ahorro 2.42€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la recogida y transporte de muestras de orina. Los tubos de análisis de orina de plástico BD Vacutainer™ son tubos estériles evacuados con o sin conservantes para utilizar con dispositivos de recogida BD. Disponibles en varios tamaños con fondo
BD Vacutainer™ Los productos de orina para la recolección y transporte de muestras de orina ofrecen el mismo nivel de seguridad y estandarización que BD productos de recolección de sangre.
  • Diseñados para proporcionar unos resultados del paciente precisos con un riesgo reducido de exposición a muestras peligrosas para los trabajadores sanitarios
  • Usado con BD dispositivos de recolección, vasos para muestras, contenedores de 3 L de 24 horas y pajitas de transferencia
  • Los tubos de orina a prueba de fugas pueden transportar muestras de orina de forma segura al laboratorio para su análisis
  • Las opciones incluyen la forma del fondo (redonda o cónica) y el estilo de la tapa (convencional o Hemogard™)
  • La mayoría de los tamaños no contienen conservante ni aditivo
  • El tubo de 8 ml (n.° de fabricante 364938) contiene un conservante: 0,4 % de clorhexidina, 5,6 % de etilparabeno y 94 % de propionato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de análisis de orina
Color del tapón Beige
Tipo de tapón Hemogard™
Desechables Un solo uso
Material PET
Esterilidad Estéril
Aditivo Sin aditivo
Forma del fondo Redondo
Para utilizar con (aplicación) análisis de orina
Para utilizar con (equipo) Dispositivos de recogida de orina (vasos, adaptadores de transferencia, recipientes de 24 h)
Descripción de la etiqueta Papel
Volumen (métrico) 6 mL