Learn More
Integra Biosciences™ Sistema de aspiración Vacusafe™ Comfort
Código de producto. 10590273
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sistema de aspiración Vacusafe Comfort
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10590273 Sistema de aspiración Vacusafe Comfort cada uno
1 options
Código de producto. 10590273 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 158310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3590.00€
    2391.42€ / paquete de 1
    Ahorro 1198.58€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja y almacene residuos líquidos biológicos. Integra Biosciences™ Vacusafe™ El sistema de aspiración Comfort es un sistema de aspiración de laboratorio compacto.
  • Compact
  • Sensor de detección de nivel
  • Mando de control para el ajuste de vacío infinito (gama: -300 mbar a 600 mbar)
  • Funcionamiento silencioso.
  • Todas las piezas expuestas a líquidos críticos son totalmente esterilizables en autoclave y se pueden esterilizar durante 20 minutos a 121 °C,
  • Los líquidos se recogen en el frasco de residuos esterilizable en autoclave.
  • Filtro hidrófobo que reduce el riesgo de aspirar el líquido accidentalmente en la bomba y la carcasa de la bomba.
  • Disponible con un frasco de polipropileno de 4 l o un frasco de vidrio 3 l. 
Especificaciones
Incluye Frasco de 4 litros, detección de nivel y tapa con acoplamientos de tubos rápidos (PVDF)
Cantidad 1 unidad
Tipo Sistema de aspiración Vacusafe Comfort