Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío VacuCap™ 90
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17134371
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Diámetro (métrico):
60 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
17134371 0,2 μm 90 mm paquete de 10
17174371 0,2 μm 60 mm paquete de 10
17124371 0,1 μm 90 mm paquete de 10
17184371 0,45 μm 60 mm paquete de 10
17144371 0,45 μm 90 mm paquete de 10
17164371 1 μm 60 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17134371 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Innovadores filtros de tapa de frasco para una filtración rápida al vacío de 100 ml a 5 l de soluciones acuosas.
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) Supor (PES hidrófila)
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 60 cm2
Diámetro (métrico) 90 mm