Learn More
Integra Biosciences™ Operador manual Vacuboy
Código de producto. 10565942
Código de producto. 10565942 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 155510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.91€
    171.46€ / paquete de 1
    Ahorro 84.45€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Convierta cualquier fuente de vacío en un sencillo sistema de aspiración. Los operadores manuales Integra Biosciences™ Vacuboy™ son versátiles herramientas de aspiración para aspirar casi cualquier recipiente de laboratorio.
Operador manual VACUBOY con:
  • 1Adaptador de aspiración de acero inoxidable de canales 40 mm
  • Adaptador de aspiración de 1 canal para puntas desechables con mecanismo de expulsión
  • Adaptador de goma para pipetas Pasteur
VACUBOY es una versátil herramienta de aspiración que convierte cualquier fuente de vacío en un sistema de aspiración fácil de usar para aspirar líquidos de prácticamente cualquier recipiente de laboratorio con la pulsación de un botón y de forma controlada.
  • La pieza de mano se conecta a cualquier fuente de vacío disponible mediante tubos de silicona y se instala con uno de los diferentes adaptadores de aspiración
  • La combinación perfecta se obtiene cuando se conecta VACUBOY a un sistema de aspiración VACUSAFE
  • La amplia selección de adaptadores permite a VACUBOY manejar líquidos de todos los tubos, placas, frascos, matraces T o placas multipocillo mediante la adaptación de su forma y tamaño
  • Adaptadores para aspiración con pipetas Pasteur, pipetas serológicas, puntas de pipeta desechables o agujas de acero inoxidable
  • Adaptadores de varios canales para el vaciado rápido de placas multipocillo
  • Regulación de vacío mediante un botón táctil para una aspiración suave y controlada de líquidos
  • Ergonómico, perfectamente adecuado para tareas de aspiración prolongadas, de producción o repetitivas
  • El sistema antigoteo evita fugas de residuos líquidos desde la punta o pipeta, lo que reduce los riesgos de contaminación al trabajar con líquidos con riesgo biológico
  • Esterilizable en autoclave y por otros medios, VACUBOY permite una seguridad máxima en el laboratorio al trabajar con residuos líquidos con riesgo biológico