Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad de acetato V-Maxx
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001/2000 |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Pintura, uso general y protección contra vaho |
| Material de la banda de sujeción | Neopreno |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Detalles de ventilación | Indirecto |
| Material | Acetato |