Learn More
UVRAG Antibody (953035) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Product Code. 18613635 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18613635 0.1 mL 0.1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18613635 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB9180A
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
UVRAG Monoclonal specifically detects UVRAG in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen UVRAG
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 953035
Conjugate APC
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulation PBS
Gene Alias beclin 1 binding protein, DHTX, disrupted in heterotaxy, p63, UV radiation resistance associated gene, UV radiation resistance-associated gene protein, VPS38
Host Species Mouse
Immunogen Human UVRAG synthetic peptide corresponding to sequences between amino acids 260-360, Accession # Q9P2Y5
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Signaling, Epigenetics
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7405
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.