Learn More
Greiner Bio-One Microplaca para espectroscopia UV de 96 pocillos UV-STAR™
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Ventana óptica de hasta 230 nm, idea
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Alphanumeric |
| BreakApart | No |
| Formato | Zona media |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | Bolsas interiores de 10 |
| Tipo de enlace | No adherente |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | De 15 a 175 μl |
| Mostrar más |