Learn More
Greiner Bio-One Microplaca para espectroscopia UV de 96 pocillos UV-STAR™
Código de producto. 10600942
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Copolímero de cicloolefina
Poliestireno
Diseño del pocillo:
Chimenea
Media área
Tamaño de la unidad:
40 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diseño del pocillo Tamaño de la unidad
10600942 Copolímero de cicloolefina Chimenea 40 PCS
10781244 Poliestireno Media área 40 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10600942 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00€
    769.21€ / paquete de 40
    Ahorro 520.79€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso en espectroscopía de UV. La microplaca de espectroscopía de UV de 96 pocillos Greiner Bio-One UV-Star™ se utiliza para la medición de la concentración de proteínas a 280 nm.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Ventana óptica de hasta 230 nm, ideal para ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
BreakApart No
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase Bolsas interiores de 10
Tipo de enlace No adherente
Color Transparente
Tipo de producto Microplacas de 96 pocillos
Material Copolímero de cicloolefina
Volumen del pocillo (métrico) 25 to 340 μL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Untreated
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopía de UV
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Chimenea
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127,8 x 85,5 x 11,5 mm