Learn More
Fisherbrand™ Lámpara UV de longitud de onda doble
Código de producto. 15469689 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Accu100
Accu500
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15469689 Accu500 cada uno
15449689 Accu100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469689
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizada como método de purificación. La lámpara UV de longitud de onda doble Fisher Scientific™ se puede utilizar en combinación con otros métodos para reducir la reproducción microbiana en agua purificada.
  • Para su uso con sistemas de agua ultrapura Accu100 y Accu500
  • Evita la reproducción microbiana
Especificaciones
Descripción 185/254 nm
Para utilizar con (equipo) Accu500