Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Puntas de pipeta universales estériles de baja retención, estándar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30216531
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μL
1000 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
30216531 250 μL paquete de 960
30216557 1000 μL paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30216531 Proveedor BIOTIX™ N.º de proveedor 63300051
Edge
Diseñado con FlexFit™ para reducir la fuerza de inserción y expulsión necesaria≈ 70% para realizar un sellado seguro. Las puntas de pipeta sin filtro para pipetas universales se fabrican con baja retención X-Resin™ dando más fuerte CV valores.
  • Compatible con la más amplia gama de pipetas líderes en la industria: se adapta a todas las pipetas estándar
  • Extracción canal a canal precisa y exacta en pipetas multicanal
  • Precinto seguro en modelos monocanal y multicanal
  • FlexFit™ sella su pipeta con menos fuerza, reduciendo su fuerza de expulsión
  • FlexFit™ La tecnología presenta un extremo proximal flexible para garantizar un sellado seguro con un 66-80 % menos de fuerza de inserción que las puntas de la competencia.
  • X-Resin™ Maximiza la recuperación de la muestra al crear una superficie de baja unión para el ADN, las proteínas y las nanopartículas, lo que da como resultado una unión más estrecha. CV valores
  • Blade™ Reduce la posibilidad de formación de gotas colgantes al optimizar el área de superficie en el extremo distal de la punta, lo que garantiza una entrega limpia de su muestra, lo que aumenta la precisión y exactitud.
  • Certificado libre de ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR
  • Mejor reproducibilidad
  • Certifications
    ISO 9001
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción 250 μL, en rack, estéril
    Volumen (métrico) 250 μL
    filtradas por Sin filtro
    Esterilidad Estéril
    Color Transparente
    Color de gradilla Verde
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Modelo Universal
    Longitud (métrico) 59.54 mm
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Declaraciones de limpieza Reutilizable como depósito de 96 pocillos
    Para utilizar con (aplicación) Baja unión para proteínas, ADN y nanopartículas
    Método de esterilización Haz electrónico
    Formato Gradilla con bisagras
    Estilo de punta Ergonomía
    Envase En rack
    Cantidad 10 rejillas/paquete
    Tipo de producto Puntas de pipeta
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
    Graduado Sí
    Línea de productos uTip
    Material Polipropileno
    Forma Cónico
    Graduaciones 10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl