Learn More
Thermo Scientific™ USA Standard Sieve, 40 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
111.00€ - 150.00€
Especificaciones
| Tipo | Sieve |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Descripción | 40 Mesh |
| Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
11369157
|
Thermo Scientific™
039984.NR |
5.08cm | 8 in., 20.3cm |
150.00€
paquete de 1 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
|
11389157
|
Thermo Scientific™
039984.ON |
2.54cm | 3 in., 7.62cm |
111.00€
paquete de 1 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
- Sieves are full height
- 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
- 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
- 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Especificaciones
| Sieve | |
| Stainless Steel | |
| ASTM E11 | |
| 40 Mesh |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambient temperatures