Learn More
Fisherbrand™ Gradillas con bandeja deslizante para congelador ULT vertical
Código de producto. p-7138511 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
12 cajas (2 in)
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (3 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
25 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
28 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15709569 15 cajas [5,08 cm (3 pulg)] 679 x 140 x 241 mm cada uno
15719569 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 225 mm cada uno
15729569 25 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 675 x 140 x 280 mm cada uno
15759559 12 cajas (2 in) 419 x 140 x 225 mm cada uno
15769559 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 140 x 280 mm cada uno
15779559 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 225 mm cada uno
15789559 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 280 mm cada uno
15799559 28 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 391 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15709569
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Admite cajas criogénicas estándar
  • Fabricadas en acero inoxidable de gran calidad
  • Las bandejas deslizantes ofrecen más flexibilidad y un acceso sencillo a las cajas
Especificaciones
Admite 15 cajas [5,08 cm (3 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 3 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 679 x 140 x 241 mm
Tipo de producto Gradilla de bandeja deslizante