Learn More
Fisherbrand™ Gradillas con bandeja deslizante para congelador ULT vertical
Código de producto. 15789559 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 cajas (2 in)
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (3 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
25 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
28 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Conditionnement:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Conditionnement
15789559 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 280 mm cada uno
15709569 15 cajas [5,08 cm (3 pulg)] 679 x 140 x 241 mm cada uno
15719569 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 225 mm cada uno
15729569 25 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 675 x 140 x 280 mm cada uno
15759559 12 cajas (2 in) 419 x 140 x 225 mm cada uno
15769559 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 140 x 280 mm cada uno
15779559 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 225 mm cada uno
15799559 28 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 391 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15789559
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Admite cajas criogénicas estándar
  • Fabricadas en acero inoxidable de gran calidad
  • Las bandejas deslizantes ofrecen más flexibilidad y un acceso sencillo a las cajas
Spécification
Admite 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 559 x 140 x 280 mm
Tipo de producto Gradilla de bandeja deslizante
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.