Learn More
Fisherbrand™ Gradillas verticales para congeladores ULT para placas de microtitulación
Código de producto. 15749559 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Placas con tapa (70)
Placas con tapa (84)
Placas con tapa (96)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15749559 Placas con tapa (96) cada uno
15729559 Placas con tapa (70) cada uno
15739559 Placas con tapa (84) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15749559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.01€
    58.16€ / paquete de 1
    Ahorro 126.85€
    68% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas de control de inventario de Fisherbrand para placas de microtitulación de 96 y 384 pocillos. Se adaptan a todos los tipos estándar de congeladores verticales ULT.
  • Capacidad para hasta 96 placas con tapa o 120 placas sin tapa
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
  • Apertura lateral con asas en la parte delantera para facilitar la recuperación de la placa.
Especificaciones
Admite Placas con tapa (96)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Placas de microtitulación de 96/384 pocillos
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 559 x 280 x 140 mm
Tipo de producto Rejilla de acceso lateral para congelador