Learn More
Fisherbrand™ Gradillas verticales para congeladores ULT
Código de producto. 15739539 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 cajas (2 in)
12 cajas (7,62 cm [3 in])
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
25 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
8 cajas (100 mm)
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Cajas (2 o 3 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15739539 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 415 x 140 x 280 mm cada uno
15709549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 225 mm cada uno
15719539 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 415 x 140 x 168 mm cada uno
15719549 25 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 280 mm cada uno
15729539 12 cajas (2 in) 415 x 140 x 225 mm cada uno
15749539 Cajas (2 o 3 in) 550 x 143 x 315 mm cada uno
15759539 8 cajas (100 mm) 550 x 140 x 205 mm cada uno
15769539 12 cajas (7,62 cm [3 in]) 679 x 140 x 280 mm cada uno
15779539 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 550 x 140 x 225 mm cada uno
15789539 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 550 x 140 x 280 mm cada uno
15799539 24 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 550 x 140 x 321 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15739539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    56.31€ / paquete de 1
    Ahorro 4.19€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
  • Abertura lateral con asas en la parte delantera para facilitar la recuperación de la caja.
Especificaciones
Admite 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 140 x 280 mm
Tipo de producto Rejilla de acceso lateral para congelador