Learn More
Fisherbrand™ Gradillas verticales para cajones de congelador ULT para tubos centrífugos
Código de producto. 15709559 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos cónicos (160 x 15 ml)
Tubos cónicos (78 x 50 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15709559 Tubos cónicos (78 x 50 ml) cada uno
15799549 Tubos cónicos (160 x 15 ml) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15709559
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las gradillas de control de inventario de Fisherbrand son ideales para todas las aplicaciones de almacenamiento en frío. Proporcionan una alternativa ideal para almacenar grandes cantidades de muestras en tubos centrífugos de 15 ml o 50 ml
  • Para tubos de centrifugadoras de 15 ml o 50 ml
  • 2 cajones, capacidad para 78 a 160 tubos
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
Especificaciones
Admite Tubos cónicos (78 x 50 ml)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Tubos cónicos de 50 ml
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Longitud (métrico) 559 mm
Tipo de producto Gradilla con cajón
Altura (métrico) 252 mm
Anchura (métrico) 140 mm