Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Código de producto. 15789549 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
12 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
419 x 181 x 140 mm
419 x 240 x 140 mm
419 x 300 x 140 mm
559 x 240 x 140 mm
559 x 300 x 140 mm
559 x 359 x 140 mm
679 x 240 x 140 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15789549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 240 x 140 mm cada uno
15729549 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 181 x 140 mm cada uno
15739549 12 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 240 x 140 mm cada uno
15749549 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 300 x 140 mm cada uno
15759549 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 240 x 140 mm cada uno
15769549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 300 x 140 mm cada uno
15779549 24 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 359 x 140 mm cada uno
7 options
Product Code. 15789549
Only null left
Add to basket
Add to basket
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Los cajones permiten un fácil acceso a las cajas.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
Specifications
Admite 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 679 x 240 x 140 mm
Tipo de producto Gradilla con cajones