Learn More
Fisherbrand™ Gradillas verticales para cajones de congelador ULT
Código de producto. 15759549 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 cajas (2 in)
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
419 x 140 x 181 mm
419 x 140 x 240 mm
419 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 240 mm
559 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 359 mm
679 x 140 x 240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15759549 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 240 mm cada uno
15729549 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 140 x 181 mm cada uno
15739549 12 cajas (2 in) 419 x 140 x 240 mm cada uno
15749549 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 140 x 300 mm cada uno
15769549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 300 mm cada uno
15779549 24 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 359 mm cada uno
15789549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 240 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15759549
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Los cajones permiten un fácil acceso a las cajas.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
Especificaciones
Admite 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 559 x 140 x 240 mm
Tipo de producto Gradilla con cajón