Learn More
Fisherbrand™ Gradillas verticales para cajones de congelador ULT
Código de producto. 15729549 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 cajas (2 in)
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
419 x 140 x 181 mm
419 x 140 x 240 mm
419 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 240 mm
559 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 359 mm
679 x 140 x 240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15729549 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 140 x 181 mm cada uno
15739549 12 cajas (2 in) 419 x 140 x 240 mm cada uno
15749549 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 419 x 140 x 300 mm cada uno
15759549 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 240 mm cada uno
15769549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 300 mm cada uno
15779549 24 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 559 x 140 x 359 mm cada uno
15789549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 240 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15729549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.32€
    50.66€ / paquete de 1
    Ahorro 7.66€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Los cajones permiten un fácil acceso a las cajas.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
Spezifikation
Admite 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 419 x 140 x 181 mm
Tipo de producto Gradilla con cajón
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.