Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para congelador vertical
Código de producto. 12643476 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas de tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
12643476 Cajas de tubos 1 PCS
1 options
Código de producto. 12643476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    140.53€ / paquete de 1
    Ahorro 75.47€
    34% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a una gran variedad de gradillas y cajas de almacenamiento. El estante vertical para congelador incluye una apertura lateral con manijas en el frente para retirar las cajas fácilmente.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión.
  • Adecuadas para uso en congeladores de almacenamiento de baja temperatura.
  • Admite cajas de tubos de 15 y 50 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Plata
Admite Cajas de tubos
Material Acero inoxidable
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de cajas de tubos
Para utilizar con (equipo) Cajas de tubos de 15 y 50 ml
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 459 x 159 x 271 mm
Longitud (métrico) 45.9 cm
Longitud (imperial) 18,1 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Altura (imperial) 0,8 in
Altura (métrico) interior 134 mm
Incluye Asa frontal
Tipo de producto Gradilla para congelador
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 271 mm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 15.9 cm