Learn More
Kinesis™ Conexiones sin reborde: Empalmes, Tefzel
Código de producto. 12987589
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Para utilizar con (equipo):
0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD
1/16 in Tubos OD, tuercas macho
1/8 in Tubos OD, tuercas macho
Longitud (imperial):
0,22 in
No aplica
Anchura (imperial):
0,18 in
No aplica
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
12987589 Amarillo 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD No aplica No aplica paquete de 10
12997609 Amarillo 1/8 in Tubos OD, tuercas macho No aplica No aplica paquete de 10
12917579 Natural 1/16 in Tubos OD, tuercas macho 0,22 in 0,18 in paquete de 10
12987609 Natural 1/8 in Tubos OD, tuercas macho No aplica No aplica paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12987589 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201374
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin necesidad de tubos con reborde
Sin necesidad de tubos con reborde
Excelente para conectar tubos rígidos o semirrígidos
Especificaciones
Tipo Empalme sin reborde
Longitud (imperial) No aplica
Anchura (imperial) No aplica
Material ETFE
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD