Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua sin agitación JB Academy
Beschreibung
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
- Rango de temperatura ambiente de +º5 °C a 95 °C ºde funcionamiento
- Estabilidad: ±0,5 º°C Tecnología única Set and Forget™: calentamiento rápido, control de temperatura confiableControles sencillos e intuitivos: temperatura rápida y fácil de ajustar Práctico bloqueo del panel frontal: desactiva los controles del panel frontal evitando cambios involuntarios Depósito de acero inoxidable: acero de alta calidad, con acabado pulido duradero Garantía de 3 años
Bestellinformation
La tapa se vende por separado.
Spezifikation
Spezifikation
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tipo de controlador | Digital |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | DIN 58966 |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 95°C |
| Capacidad calorífica | 350 W (230V y 120V) |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | JBA5 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 215 x 335 x 200 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?