Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de ensayo universales
Descripción
- El innovador diseño de rosca con reborde permite que el tapón descienda al tubo hasta que el ajuste por fricción sea seguro y el tapón quede fijo
- Se adapta a tubos con un diámetro de entre 12 y 16 mm
- Acabado con parte superior huec
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón de tubo de ensayo |
| Material | LDPE |
| Color | Amarillo |
| N.º por caja | 1000 |
| Cantidad | 1000/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Se adapta a tubos con diámetros interiores de 12 a 16 mm |