Learn More
Fisherbrand™ Junta de cojinete de repuesto para guía de agitador universal
Código de producto. 16296061 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para eje: 12 - 16 mm
Temperatura (métrico):
-200°C a +280°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Temperatura (métrico) unitSize
16296061 Para eje: 12 - 16 mm -200°C a +280°C cada uno
1 options
Código de producto. 16296061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Junta de cojinete de repuesto para guía de agitador universal Fisherbrand™
Especificaciones
Descripción Junta de cojinete de repuesto para guía de agitador universal Fisherbrand™
Para utilizar con (equipo) Para eje: 12 - 16 mm
Cantidad 1
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C