Learn More
Corning™ Soporte para pipetas lineal universal
Código de producto. 16399921 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Transparente
Posiciones:
4
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones Tamaño de la unidad
16399921 Transparente 4 cada uno
16389921 Naranja 4 cada uno
16309931 Transparente 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16399921 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.04€
    58.38€ / paquete de 1
    Ahorro 6.66€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Práctico almacenamiento para pipetas.
Soporte lineal universal Corning™ para cuatro pipetas, (cuatro monocanal, máximo de dos pipetas de 8 o 12 canales)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Polioximetileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Pipetas monocanal (4) o pipetas multicanal (2)
Material POM
Posiciones 4
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Pipetas
Cantidad Caja de 1 unidades
Longitud (métrico) 30,6 cm
Tipo de producto Soporte para pipeta
Altura (métrico) 23,8 cm
Anchura (métrico) 11 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.