Learn More
Heathrow Scientific™ Soporte para pipetas en carrusel universal
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
Un diseño elegante y moderno permite que este soporte sujete de forma segura prácticamente todas las marcas de pipetas conocidas en el mercado, lo que lo hace verdaderamente universal y al mismo tiempo agrega un toque de color a una mesada. Se pueden agregar o quitar insertos en los soportes superiores para adaptarse al ajuste de diferentes anchos de pipeta. La extracción o el reemplazo de las pipetas con una sola mano es fácil con un cabezal giratorio y una base con peso estable. Mover el soporte mientras se mantienen las pipetas en su lugar es simple con un mango de agarre rápido que permite al usuario agarrar y llevar. El soporte para pipetas viene con hojas superiores adicionales para permitir múltiples opciones de configuración de codificación de colores, así como un cambio de color en su espacio de trabajo, para un poco más de diversión.
- Ideal para laboratorios que no desean trabajar de forma exclusiva con una marca de pipeta o que ya utilizan varias marcas
- La base pesada permite una fácil extracción o sustitución de las pipetas, con una sola mano
- Las pipetas se almacenan en posición vertical para evitar la contaminación
- Gire de forma cómoda el cabezal del soporte para seleccionar o almacenar pipetas
- Mango de agarre rápido para mover el soporte de pipetas (con o sin carga)
- Las opciones de color surtidas permiten la ubicación de la pipeta con codificación de colores
- La unidad no es esterilizable en autoclave, pero se puede limpiar con jabón y agua o con los desinfectantes habituales de laboratorio
- Fabricadas con ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
- Patente de EE.UU. pendiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Ninguno |
| Descripción | Soporte superior: Surtido, Soporte inferior: Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Surtido |
| Para utilizar con | Pipetas |
| Tipo de agarre | Mango de agarre rápido |
| Material | ABS |
| Modelo | 120499 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte para pipeta |
| Mostrar más |