Learn More
R&L Enterprises™ Quemador universal Bunsen
Código de producto. 12852144 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12852144 160 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12852144
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el calentamiento, la esterilización y la combustión en el laboratorio. Los quemadores universales R&L Enterprises™ Bunsen están diseñados para utilizar una amplia gama de gases.
  • Para su uso con gas de hulla, gas natural (metano), butano, propano o mezclas de estos gases
  • Con chorro ajustable, regulador de aire atornillado, válvula de aguja de control de gas y deflector ajustable
  • Fabricado con latón con chapado en níquel
  • Se aplica grasa sellante de gas a la rosca del tubo y el chorro
  • Construido con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico resistente a productos químicos
  • Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Tipo de producto Mechero universal
Tipo de gas Butano, Carbon, Gas natural, Propano
Material Latón
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 9 mm
Altura (métrico) 160 mm
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,29 kg