Learn More
IKA™ Alfombrilla adhesiva universal Stickmax
Código de producto. 10567655 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10567655 200 x 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10567655 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003920000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.15€
    69.00€ / paquete de 1
    Ahorro 21.15€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adhiere a placas de agitador para tipos y tamaños de recipientes que cambian con frecuencia. La alfombrilla adhesiva universal Stickmax IKA™ proporciona un movimiento de inclinación lateral para facilitar la extracción del recipiente. Permite des
Alfombrilla adhesiva universal para agitadores. Uso ideal con tipos y tamaños de recipientes que cambian con frecuencia
  • Autoadhesivo
  • Los recipientes se pueden retirar fácilmente gracias al movimiento de inclinación lateral
  • Permite desinfección
  • Dimensiones (ancho x profundidad): 200 x 200 mm
  • Temperatura ambiente admitida: de 5 a 80 °C
  • Vel. máx.: 300 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla adhesiva
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Tipos y tamaño de recipientes que cambian con frecuencia
Para utilizar con (equipo) Agitadores