Learn More
Fisherbrand™ Rollo absorbente universal
Código de producto. 15843720 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
92 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15843720 92 l cada uno
1 options
Código de producto. 15843720
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ El rollo absorbente universal absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes y refrigerantes.
  • El no tejido por un lado ofrece durabilidad y poca pelusa en un lateral.
  • Múltiples perforaciones para facilitar el uso y minimizar los residuos.
  • Absorbente de mantenimiento multiuso que se puede utilizar de cinco maneras diferentes.
    • Calcetín para atrapar fugas y goteos alrededor de las máquinas.
    • Limpiar las máquinas o las piezas de las máquinas.
    • Almohadilla para absorber derrames pequeños.
    • Enrollar para mantener los pasillos seguros.
    • Almohada bajo fuentes de goteo constante.
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (métrico) 92 l
Material No tejido, meltblown
Tipo Absorbente universal
Para utilizar con (aplicación) Excesos de pulverización, fugas, goteos en áreas de almacenamiento de bidones y líquidos, estaciones de trabajo, alrededor y debajo de máquinas con fugas.
Cantidad de embalaje 1 rollo
Grosor 2 capa
Dimensiones (L x An) 46 m x 38 cm
Longitud (imperial) 150 ft
Longitud (métrico) 46 m
Anchura (imperial) 14,96 in
Anchura (métrico) 38 cm
Diámetro (imperial) 2,99 in
Diámetro (métrico) 76 mm
Peso (imperial) 15,87lb
Peso (métrico) 7,2 kg