Learn More
Hughes Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción con lavado ocular/facial
Código de producto. 17702348
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero galvanizado
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
17702348 Acero galvanizado cada uno
17712348 Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17702348 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHD0018GV
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción montada en suelo con unidad de lavado ocular/facial de acero inoxidable. Este modelo compatible con ANSI es ideal para su uso en aplicaciones interiores, donde no exista la posibilidad de congelación o sobr
  • Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción montada en el suelo con unidad de lavado ocular/facial de acero inoxidable
  • Modelo compatible con ANSI ideal para su uso en aplicaciones interiores, donde no exista la posibilidad de congelación o sobrecalentamiento
  • Equipado con panel de pie como estándar
  • Suministra a la ducha 76 litros por minuto de agua potable recomendados por ANSI y 12 litros por minuto para el lavado ocular/facial
  • Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Material Acero galvanizado
Mounting Suelo
Tipo de producto Ducha de seguridad