Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitador analógico Undergrad, 230 V
Código de producto. 17392671
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Acero inoxidable
Cerámica de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
17392671 Acero inoxidable cada uno
17382671 Cerámica de vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17392671 Proveedor Cole-Parmer™ Stuart™ N.º de proveedor 0480756
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Agitación de precisión de hasta 2000 rpm en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control y recubierta con BioCote™ para la protección antimi
  • El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
  • El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
  • Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
  • Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
  • Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
  • La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos
  • La placa superior de acero inoxidable permite un acoplamiento magnético más fuerte
  • Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
  • La placa superior mide 15 x 15 cm
Specifications
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 15 L
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Vataje 50 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,8 x 17,2 x 10,9 cm
Tipo de tapón UE
Garantía y oferta de servicio 3 años
Incluye Cable de alimentación
Modelo US151
Clase de protección IP32
Control de velocidad Analógico
Tipo Agitador