Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar de 4 mL
Código de producto. 10027364
Cambiar vista
Click to view available options
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color:
Transparente
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca (60 mil)
PTFE virgen blanco
PTFE/silicona
PTFE/silicona (0,75 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del cierre Color Septo Tamaño de la unidad
10027364 Polipropileno Transparente PTFE/silicona (0,75 mL) paquete de 100
12420238 Polipropileno Ámbar PTFE rojo/silicona blanca (60 mil) paquete de 100
12450238 Fenólico Transparente PTFE virgen blanco paquete de 100
12420258 Polipropileno Transparente PTFE/silicona paquete de 100
12400238 Polipropileno Ámbar PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10027364 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401588
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija los prácticos kits de viales de rosca sin montar, con tapones con septos premontados.
Los kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar Thermo Scientific™ National de 4 mL incluyen viales y tapones con septos premontados.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos preinsertados no están acoplados a viales envasados en bolsas de polietileno
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Negro
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 4 mL
Septo PTFE/silicona (0,75 mL)
Incluye Vial: C4015-1, Tapón: C4015-75A
N.° por paquete 100
Grosor (imperial) 0.75 mil
Volumen total (métrico) 4 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 13-425
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Cómodo kit de viales de rosca sin montar
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.