Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de cristal sin tapa
Código de producto. 10768962 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10768962 600 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10768962
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Proporcionan un almacenamiento seguro en el laboratorio. Fisherbrand™ El vaso de vidrio sin tapa es una excelente solución para almacenar el líquido del limpiador ultrasónico.
  • Capacidad de 600 ml
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 95 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material De vidrio
Para utilizar con (aplicación) Todos los baños de ultrasonidos Elmasonic excepto S 10
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí