Learn More
Fisherbrand™ Dispensador para parte superior de frasco Ultimus
Código de producto. 15598901 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modelo:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Modelo Tamaño de la unidad
15598901 0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,6 % (+/-0,030) ULT-5 cada uno
15558901 De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,6 % (+/-0,060) ULT-10 cada uno
15568901 De 10 a 100 ml 2,0 mL 0,6 % (+/-0,600) ULT-100 cada uno
15578901 De 0,25 a 2,5 ml 0,05 mL 0,6 % (+/-0,015) ULT-2.5 cada uno
15588901 2,5 a 30 ml 0,5 ml 0,6 % (+/-0,180) ULT-30 cada uno
15508911 De 5 a 60 ml 1,0 mL 0,6 % (+/-0,0360) ULT-60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15598901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.82€
    285.09€ / paquete de 1
    Ahorro 88.73€
    23% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Combina funcionalidad única, facilidad de uso y rendimiento. El dispensador para parte superior de frasco Fisherbrand™ Ultimus ofrece dilución, aclarado, doble manipulación de líquidos y recirculación en una sola unidad.
  • Con tecnología de entrada doble
  • Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
  • Perilla de ajuste de volumen especialmente diseñada, 180° Rotación para un ajuste de volumen fácil y sin esfuerzo
  • Adaptador especialmente diseñado que permite 360° rotación que proporciona total flexibilidad
  • Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
  • Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
  • Tubo de extensión colado para rellenar
  • Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Presupuesto:
  • Pistón: PTFE y ETP
  • Carcasa de válvula: PFA
  • Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
  • Conjunto de válvula: Bola y asiento de vidrio de borosilicato
  • Conjunto de descarga: PTFE
  • Tubo de suministro y entrada: FEP
  • Compatibilidad: Con todos los reactivos excepto HF
Spezifikation
Exactitud 0,6 % (+/-0,030)
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en °autoclave (121 °C, 15 psi durante 10-15 min.)
Certificaciones/conformidad Normas ISO 8655
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 0,5 A 5 mL
Incrementos 0,1 ml
Modelo ULT-5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.